(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913438-1G
APOSOR913438-1GEA 170 CHF
APOSOR913438-1G
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Acetyl-phenoxy)-acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00118956
CAS-Nummer: 1878-62-2