N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9134-1G OR9134-250MG
APOSOR9134-1GEA 393 CHF
APOSOR9134-1G APOSOR9134-250MG
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Formel: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,264 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271910
CAS-Nummer: 869901-08-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III