4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913377-1G OR913377-250MG
APOSOR913377-1GEA 1040 CHF
APOSOR913377-1G APOSOR913377-250MG
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
Formel: C₈H₃ClN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706210
CAS-Nummer: 63873-61-0