5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913345-1G OR913345-250MG
APOSOR913345-1GEA 233 CHF
APOSOR913345-1G APOSOR913345-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437233
CAS-Nummer: 31518-13-5