Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913339-1G
OR913339-5G
APOSOR913339-1GEA
66.2
CHF
APOSOR913339-1G
APOSOR913339-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Formel:
C₉H₅NS MW: 159,208 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08276872 CAS-Nummer: 24434-84-2 |