Ethyl tetrahydro-2-furoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl tetrahydrofuran-2-carboxylate
OR913297-5G
APOSOR913297-5GEA 73.1 CHF
APOSOR913297-5G
Ethyl tetrahydro-2-furoate 95%
Ethyl tetrahydro-2-furoate
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08063871
CAS-Nummer: 16874-34-3