1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913238-1G
OR913238-250MG
APOSOR913238-1GEA
147
CHF
APOSOR913238-1G
APOSOR913238-250MG
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
Formel:
C₁₀H₈ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07437837 CAS-Nummer: 51843-24-4 |