7-Methylindoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913234-1G
OR913234-250MG
OR913234-5G
APOSOR913234-1GEA
367
CHF
APOSOR913234-1G
APOSOR913234-250MG
APOSOR913234-5G
7-Methylindoline 95%
7-Methylindoline
Formel:
C₉H₁₁N MW: 133,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07371631 CAS-Nummer: 65673-86-1 |