4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913154-1G OR913154-250MG
APOSOR913154-1GEA 819 CHF
APOSOR913154-1G APOSOR913154-250MG
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
4-Hydroxy-3-methylthiophenol
Formel: C₇H₈OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657554
CAS-Nummer: 32281-01-9