(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(3,5-Dimethoxyphenyl)-N-methylmethanamine
OR913105-1G
OR913105-5G
APOSOR913105-1GEA
73.1
CHF
APOSOR913105-1G
APOSOR913105-5G
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ MW: 181,232 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864733 CAS-Nummer: 77775-71-4 |