3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
OR913084-1G OR913084-5G
APOSOR913084-1GEA 140 CHF
APOSOR913084-1G APOSOR913084-5G
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formel: C₉H₈O₃·xH₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664093
CAS-Nummer: 1201806-19-0