7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913079-1G OR913079-250MG
APOSOR913079-1GEA 124 CHF
APOSOR913079-1G APOSOR913079-250MG
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664009
CAS-Nummer: 128717-77-1