6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR912929-1G OR912929-250MG
APOSOR912929-1GEA 268 CHF
APOSOR912929-1G APOSOR912929-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03840714
CAS-Nummer: 518990-36-8