Indoline-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912928-1G OR912928-250MG
APOSOR912928-1GEA 0 CHF
APOSOR912928-1G APOSOR912928-250MG
Indoline-3-carboxylic acid 95%
Indoline-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840629
CAS-Nummer: 39891-70-8