4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912890-1G
OR912890-250MG
APOSOR912890-1GEA
445
CHF
APOSOR912890-1G
APOSOR912890-250MG
4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
4-Mercaptobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₈OS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041529 CAS-Nummer: 53339-53-0 |