2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Indolin-5-ol
OR912750-1G OR912750-250MG
APOSOR912750-1GEA 186 CHF
APOSOR912750-1G APOSOR912750-250MG
2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
2,3-Dihydroindol-5-ol
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02181134
CAS-Nummer: 172078-33-0