(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Methyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
OR912719-25G OR912719-5G
APOSOR912719-25GEA 944 CHF
APOSOR912719-25G APOSOR912719-5G
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formel: C₅H₉ClO₃
MW: 152,576 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862166
CAS-Nummer: 86728-93-0