(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912689-1G OR912689-250MG OR912689-5G
APOSOR912689-1GEA 0 CHF
APOSOR912689-1G APOSOR912689-250MG APOSOR912689-5G
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₈BrNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632456
CAS-Nummer: 72479-05-1