3-Cyano-2-methylindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
OR912676-1G OR912676-250MG
APOSOR912676-1GEA 74.9 CHF
APOSOR912676-1G APOSOR912676-250MG
3-Cyano-2-methylindole 95%
3-Cyano-2-methylindole
Formel: C₁₀H₈N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01475745
CAS-Nummer: 51072-83-4