Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912585-1G OR912585-250MG
APOSOR912585-1GEA 195 CHF
APOSOR912585-1G APOSOR912585-250MG
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₆O₃
MW: 172,222 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00832060
CAS-Nummer: 3444-72-2