4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole
OR912584-5G
APOSOR912584-5GEA 186 CHF
APOSOR912584-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00829762
CAS-Nummer: 3752-24-7