N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912573-1G
OR912573-25G
OR912573-5G
APOSOR912573-1GEA
174
CHF
APOSOR912573-1G
APOSOR912573-25G
APOSOR912573-5G
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzamide
Formel:
C₈H₈N₂O₃ MW: 180,161 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00714941 CAS-Nummer: 3400-26-8 |