5-Nitro-2-indanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Nitro-1H-inden-2(3H)-one
OR912539-1G
OR912539-5G
APOSOR912539-1GEA
112
CHF
APOSOR912539-1G
APOSOR912539-5G
5-Nitro-2-indanone 98%
5-Nitro-2-indanone
Formel:
C₉H₇NO₃ MW: 177,157 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00598938 CAS-Nummer: 116530-60-0 |