4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912465-100G OR912465-25G
APOSOR912465-100GEA 1150 CHF
APOSOR912465-100G APOSOR912465-25G
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00223606
CAS-Nummer: 67383-32-8