5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912452-1G OR912452-5G
APOSOR912452-1GEA 323 CHF
APOSOR912452-1G APOSOR912452-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14537235
CAS-Nummer: 569688-67-1