5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR912408-1G OR912408-5G
APOSOR912408-1GEA 279 CHF
APOSOR912408-1G APOSOR912408-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Formel: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,607 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861454
CAS-Nummer: 101080-03-9