3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912376-1G OR912376-5G
APOSOR912376-1GEA 219 CHF
APOSOR912376-1G APOSOR912376-5G
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137851
CAS-Nummer: 101366-61-4