a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Phg(4-OMe)-OH, 2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912250-1G OR912250-5G
APOSOR912250-1GEA 85.4 CHF
APOSOR912250-1G APOSOR912250-5G
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049329
CAS-Nummer: 19789-59-4