5-Methoxyindoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912195-1G OR912195-5G
APOSOR912195-1GEA 49.9 CHF
APOSOR912195-1G APOSOR912195-5G
5-Methoxyindoline hydrochloride 95%
5-Methoxyindoline hydrochloride
Formel: C₉H₁₁NO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783777
CAS-Nummer: 4770-39-2