3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
OR912151-100MG
OR912151-250MG
APOSOR912151-100MGEA
136
CHF
APOSOR912151-100MG
APOSOR912151-250MG
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide 95%
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,163 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01735122 CAS-Nummer: 4720-86-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |