3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912146-1G OR912146-5G
APOSOR912146-1GEA 53.2 CHF
APOSOR912146-1G APOSOR912146-5G
3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one 95%
3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260932
CAS-Nummer: 86499-23-2