2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911807-1G
OR911807-5G
APOSOR911807-1GEA
227
CHF
APOSOR911807-1G
APOSOR911807-5G
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine
Formel:
C₈H₁₁ClN₄ MW: 198,653 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04975444 CAS-Nummer: 64022-27-1 |