2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911545-1G
OR911545-5G
APOSOR911545-1GEA
181
CHF
APOSOR911545-1G
APOSOR911545-5G
2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
2-Isobutoxy-3-methylaniline
Formel:
C₁₁H₁₇NO MW: 179,259 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22205730 CAS-Nummer: 1375069-03-6 |