[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911243-1G OR911243-5G
APOSOR911243-1GEA 305 CHF
APOSOR911243-1G APOSOR911243-5G
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00504580
CAS-Nummer: 94800-23-4