2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911205-1G OR911205-250MG
APOSOR911205-1GEA 170 CHF
APOSOR911205-1G APOSOR911205-250MG
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol ≥97%
2-Amino-4-bromo-5-chlorophenol
Formel: C₆H₅BrClNO
MW: 222.467 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD25978069
CAS-Nummer: 1037298-14-8