2-Methoxy-3-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR911198-1G
OR911198-5G
APOSOR911198-1GEA
90.5
CHF
APOSOR911198-1G
APOSOR911198-5G
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
2-Methoxy-3-methylaniline
Formel:
C₈H₁₁NO MW: 137,179 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12547890 CAS-Nummer: 18102-30-2 |