N-Isopropylthiophene-3-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911186-1G
OR911186-5G
APOSOR911186-1GEA
323
CHF
APOSOR911186-1G
APOSOR911186-5G
N-Isopropylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Isopropylthiophene-3-carboxamide
Formel:
C₈H₁₁NOS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10672923 CAS-Nummer: 531549-10-7 |