(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911179-1G OR911179-250MG
APOSOR911179-1GEA 393 CHF
APOSOR911179-1G APOSOR911179-250MG
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Propoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07754771
CAS-Nummer: 900704-18-9