4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911128-1G OR911128-5G
APOSOR911128-1GEA 262 CHF
APOSOR911128-1G APOSOR911128-5G
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412413
CAS-Nummer: 87974-49-0