2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911079-1G
OR911079-250MG
APOSOR911079-1GEA
522
CHF
APOSOR911079-1G
APOSOR911079-250MG
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile
Formel:
C₇H₆N₂O₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14705772 CAS-Nummer: 66154-69-6 |