N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911063-1G
OR911063-5G
APOSOR911063-1GEA
201
CHF
APOSOR911063-1G
APOSOR911063-5G
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Formel:
C₉H₁₃N₃O₂ MW: 195,218 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00499524 CAS-Nummer: 79371-45-2 |