2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911055-1G
OR911055-5G
APOSOR911055-1GEA
193
CHF
APOSOR911055-1G
APOSOR911055-5G
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ MW: 181,192 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11116818 CAS-Nummer: 26820-53-1 |