1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910988-1G OR910988-5G
APOSOR910988-1GEA 262 CHF
APOSOR910988-1G APOSOR910988-5G
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClN·ClH
MW: 192,086 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11841333
CAS-Nummer: 856629-37-3