3-(methylamino)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methylamino)benzonitrile
OR910959-1G OR910959-250MG
APOSOR910959-1GEA 108 CHF
APOSOR910959-1G APOSOR910959-250MG
3-(methylamino)benzonitrile 95%
3-(methylamino)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132.163 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11153024
CAS-Nummer: 64910-52-7