4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR910849-1G OR910849-5G
APOSOR910849-1GEA 262 CHF
APOSOR910849-1G APOSOR910849-5G
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₁N
MW: 193,244 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05981801
CAS-Nummer: 189828-30-6