4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910648-1G OR910648-250MG
APOSOR910648-1GEA 758 CHF
APOSOR910648-1G APOSOR910648-250MG
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline
Formel: C₁₄H₁₅N
MW: 197,276 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03792760
CAS-Nummer: 444143-44-6