2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910599-1G
OR910599-250MG
APOSOR910599-1GEA
905
CHF
APOSOR910599-1G
APOSOR910599-250MG
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride 98%
2-Amino-2,3-dihydroinden-1-one hydrochloride
Formel:
C₉H₉NO·ClH MW: 183,635 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13176559 CAS-Nummer: 6941-16-8 |