1-Isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910561-10G
OR910561-1G
OR910561-5G
APOSOR910561-10GEA
453
CHF
APOSOR910561-10G
APOSOR910561-1G
APOSOR910561-5G
1-Isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₁₀N₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09031714 CAS-Nummer: 879558-15-3 |