1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910560-10G OR910560-1G OR910560-5G
APOSOR910560-10GEA 776 CHF
APOSOR910560-10G APOSOR910560-1G APOSOR910560-5G
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formel: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20882008
CAS-Nummer: 1368465-84-2