1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910559-1G OR910559-25G OR910559-5G
APOSOR910559-1GEA 174 CHF
APOSOR910559-1G APOSOR910559-25G APOSOR910559-5G
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formel: C₁₀H₁₀N₄
MW: 186,213 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22421517
CAS-Nummer: 1400644-57-6